Learn More
UVP UVP Ultra Violet Product Bildgebungssystem
Dieses kompakte und kostengünstige Laborsystem eignet sich zum Erfassen, Drucken und Speichern von Farbbildern für die grundlegende Gel-Dokumentation. UVP™ PhotoDoc-It™ Bildgebungssysteme sind eine kostengünstige Bildverarbeitungslösung und kommen ohne Film aus.
Marke:  UVP 97-0274-08
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11778356
  • 4245.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die digitale Farbkamera hat eine Auflösung von 10 Megapixel. Der Anwender kann die Bilder direkt auf der Kamera oder auf dem (optionalen) LCD-Farbbildschirm betrachten.
  • Die leichte Metallhaube sorgt für eine kompakte Dunkelkammerumgebung.
  • Die Bilder werden auf der Speicherkarte der Kamera gespeichert oder sofort in 4 x 6 in. Größe gedruckt. Kostengünstige Farbdrucke mit dem preiswerten Fotodrucker inklusive.
  • Ein Ethidium™ Bromid-Filter für fluoreszierend gefärbte Gele (580 bis 630 nm) ist in der Haube enthalten und kann für andere Filtertypen ausgewechselt werden.
  • Ein Zahlenschloss sichert die Kamera in der Dunkelkammer. Das im Bild gezeigte LCD ist ein optionales Zubehörteil. Abmessungen: 337 x 241 x 432 mm Das PhotoDoc-It System ist eine sehr kostengünstige Lösung zum Erfassen, Drucken und Speichern von Farbbildern für die einfache Gel-Dokumentation ohne Film.
Spezifikation
Spezifikation
230 V
EtBr rot
432 mm
337 mm
302 bis 365 nm
Ja
Gelbildgebung, kolorimetrische Bildgebung, Fluoreszenz
241 mm
16MP
302 bis 365 nm
LM-20
1er-Packung
DigiCam 70
Bildgebungssystem
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
UVP UVP Ultra Violet Product Bildgebungssystem > Modell: LM-20