Learn More
uvex Sicherheitsbrille, sportlich
Alle ansehen Uvex Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttyp:
Sportbrillen
Beschreibung
Innovatives Styling und Design, mit einstellbarer Bügellänge und Objektivneigung.
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Transparent |
Produkttyp | Sportbrillen |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
UV-Schutz | UV400. |
Frame Type | Standard |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Sicherheitsbrille, sportlich >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur