Learn More
USP16 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB100-81638AF532
Artikelnummer. 18762153
  • 639.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
USP16 Polyclonal antibody specifically detects USP16 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP16
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
0.1 mL
10600
Purified
Polyclonal
Western Blot
Deubiquitinating enzyme 16, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, human ubiquitin processing protease, EC 3.1.2.1510ubiquitin specific protease 16, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 16, ubiquitin specific peptidase 16, ubiquitin thioesterase 16, Ubiquitin thiolesterase 16, Ubiquitin-processing protease UBP-M, ubiquitin-specific processing protease 16, Ubiquitin-specific-processing protease 16, UBP-M
Cell Cycle and Replication
Store at 4C in the dark.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
USP16 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 532