Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühlschränke
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
Marke:  Fisherbrand™ UF-352
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15739539
  • 109.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Standard-Kryoboxen
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • Seitliche Öffnung mit Griffen an der Vorderseite für einfaches Herausnehmen der Box.
Spezifikation
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang
Edelstahl
ULT-Tiefkühlschrank
15 (2 Zoll) Boxen
Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen
415 x 140 x 280 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühlschränke > Aufnahmevermögen: 15 (2 in.) Boxen