Learn More
Kartell™ Schlauchverbinder, L-Form, nicht konisch
Entwickelt für den Einsatz mit Schlauchsystemen und Vakuumschläuchen.
6.00 € - 47.50 €
Spezifikation
Produkttyp | Nicht konisches L-Schlauchverbindungsstück |
---|---|
Form | L-förmig |
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12539766
|
Kartell™
7125200 |
4,5mm Bohrung | 10/Packung |
21.90 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12549766
|
Kartell™
7125400 |
8 mm Bohrung | 10/Packung |
7.60 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12513297
|
Kartell™
0125300 |
6mm Bohrung | 100/Packung |
47.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11924359
|
Kartell™
7125300 |
6 mm | 10 St./Packung |
21.65 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15631825
|
Kartell™
0125400 |
8 mm Bohrung | 100/Packung |
6.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Nennabmessungen
Compliance
Erfüllt die Vorschriften für Lebensmittel und Landwirtschaft
Spezifikation
Nicht konisches L-Schlauchverbindungsstück | |
L-förmig |