Learn More
Kartell™ Schlauchverbinder, L-Form, nicht konisch
Entwickelt für den Einsatz mit Schlauchsystemen und Vakuumschläuchen.
Marke: Kartell™ 7125300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01260kg
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Nennabmessungen
Compliance
Erfüllt die Vorschriften für Lebensmittel und Landwirtschaft
Spezifikation
Nicht konisches L-Schlauchverbindungsstück | |
10 St./Packung | |
6 mm | |
L-förmig |