Learn More
Kartell™ Plastilab™ Verbindungsstücke, L-förmig, nicht-konisch
Entwickelt für den Einsatz mit Schlauchsystemen und Vakuumschläuchen.
Marke: Kartell™ 7125400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Nennabmessungen
Compliance
Erfüllt die Vorschriften für Lebensmittel und Landwirtschaft
Spezifikation
Erfüllt die Anforderungen der FDA. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE und IVD | |
12 mm | |
Polypropylen | |
10/Packung | |
L-förmig |
Nicht konisches L-Schlauchverbindungsstück | |
Autoklavierbar | |
Eignet sich für sämtliche Schlauchsysteme und Vakuumschläuche | |
8 mm Bohrung |