Learn More
Kartell™ Schlauchverbinder, L-Form, nicht konisch
Entwickelt für den Einsatz mit Schlauchsystemen und Vakuumschläuchen.
Marke: Kartell™ 7125200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Nominale Abmessungen
Compliance
Entsprechen den Richtlinien für Lebensmittel und Landwirtschaft
Spezifikation
Nicht konisches 'L'-Schlauchverbindungsstück | |
8 mm | |
Polypropylen | |
10/Packung | |
L-förmig |
Erfüllt die Anforderungen der FDA. 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR 177.1520, CE und IVD | |
Ja | |
Eignet sich für sämtliche Schlauchsysteme und Vakuumschläuche | |
4,5mm Bohrung |