Learn More
uvex Ultrasonic Safety Goggles
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Grau/Orange
Schwarz, Grau
Beschreibung
- Schutzbrille im sportlichen Design, auch als Überbrille geeignet
- Gläser können ausgetauscht werden
- PC-Glas, transparent
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 34 B CE – 2-1.2 W 1 B KN DIN CE
- Zuverlässiger UV 400-Schutz
- Hohe mechanische Stärke (B: 120 m/s)
- Innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (Uvex Supravision Excellence)
- Breites Panoramasichtfeld
- Keine Druckprobleme bei langer Tragedauer durch die Kombination von harten und weichen Komponenten
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | HC-AF |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Rahmenfarbe | Schwarz, Grau |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
UV-Schutz | UV400. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Ultrasonic Safety Goggles >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur