Learn More
Ansell BioClean™ Clearview™ Sterile Einweg-Reinraumbrille
Click to view available options
Sterile Schutzbrille
Beschreibung
Für die Sicherheit in Reinraumumgebungen. Die sterilen BioClean Clearview™ Einweg-Reinraumbrillen beschlagen nicht und gewährleisten dank optischer Korrektheit eine klare Sicht.
- Klares Design für besseres peripheres Sehen
- Leichtes Gestell, indirekte Belüftung
- Verstärkte Linsen aus Polycarbonat mit einer Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung
- Mit Ethylenoxid (EtO) sterilisiert
- Vollständig validiert nach ISO 11135-1-2007
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Gütegrad Klasse A
- Kategorie 2 – Persönliche Schutzausrüstung gemäß der PPE-Richtlinie 89/686/EWG
- Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001:2008-Zertifizierung
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4
- ANSI/ISEA Z87.1
- Können in Kombination mit BioClean DB sterilen, taschenartigen Reinraummasken (19668005, 19668006) verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 166:2001, ANSI/ISEA Z87.1-2010 |
Höhe (metrisch) | 85 mm |
Form | Rechteck |
Breite (metrisch) | (hinge to hinge)(±3 mm): 155 mm |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Beschreibung | Optically correct, toughened polycarbonate lens with an anti-scratch, anti-fog coating to minimize distortion and deliver unobstructed vision |
Farbe | Klar |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Sterile Schutzbrille |
Anzahl pro Karton | 60/Packung |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Nitritex Bioclean single use goggles
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean™ Clearview™ Sterile Einweg-Reinraumbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur