Learn More
DuPont™ Tychem™ NP530 Artikelnummer.: 16330496
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tychem™ NP530
Artikelnummer. 16330496 Alle ansehen DuPont Produkte
Mittel, 8
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 10
Groß, 9
Klein, 7
Mittel, 8
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16330496
Marke: DuPont™ D15536325
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Doppelt getautes Neopren über Naturkautschuk. Ideal für die präzise Handhabung in Umgebungen mit Lösungsmitteln. Neopren über Naturkautschuk bietet optimale für Fingerfertigkeit und reduziert die Ermüdung der Hände.
  • Der Handschuh mit 0,66 mm-Neopren-Beschichtung außen verfügt über eine spezielle, geprägte Grifffläche, die das Ablaufen von Flüssigkeiten fördert, während das Futter aus 100 % Baumwolle den Tragekomfort erhöht
  • Ein flexibler Handschuh, der Schweiß absorbiert und die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abrieb schützt
  • CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYP A, AKLMNT
  • EN388: 2016 2021X – EN ISO 374-5:2016
  • Lebensmittelkonform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie III
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Rau
Latex Free Nein
Material Neopren
Produkttyp Handschuhe
Größe Mittel, 8
Modell Handschuh/anatomische Form, NP 530
Dicke (angloamerikanisch) 26 mil
Dicke (metrisch) 0,66 mm
Norm EN 388 EN388: 2016 2021X
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AKLMNT
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Glatt
Auskleidungsmaterial Baumwollvelour
Auskleidung Gefüttert
Verpackungsart 12 Paare pro Beutel/12 Beutel pro Karton: 144 Paare insgesamt
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  1. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
  2. Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
  3. Mögliche Allergene: Carbamat und Naturlatex
  4. Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
  5. Nur für die professionelle Verwendung
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ NP530 >