Learn More
Skytec TX428 Disposable Latex-Free Nitrile Gloves
Click to view available options
Größe:
6, X-Small
7, Small
8, Medium
9, Large
10, X-Large
11, 2X-Large
Beschreibung
- High quality nitrile, soft and durable
- Palm thickness 0.10 mm (4 mil), weight: 6.5 g
- High resistance to penetration and projections of many chemicals
- Textured finish on fingertips for improved grip and touch
- Extended cuff (280 mm length)
- Powder-free, latex free, non-sterile, AQL 1.5
- Chlorinated inside to offer more comfort and reduce friction when donning
- Antistatic properties due to inherent antistatic properties of nitrile
- Approved for food handling
- Dual labelling: PPE and medical
- Medical device compliant (MDD 93/42/EEC), conforms to EN455 (all parts)
- Tested against chemotherapy drugs according to ASTM D6978-05
- Compliant with ASTM D6319-2019 and ASTM D5151-2019
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN374 |
Chlorinated | Yes |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Healthcare, Industriell, Laboratory |
AQL | 1.5 |
Farbe | Blue |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Finger Thickness (English) | 5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17891084_EN.pdf
DateigrößeVersion: 150.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Skytec TX428 Disposable Latex-Free Nitrile Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur