Learn More
Fisherbrand™ Zweistufige Drehschieberpumpe, Serie FRVP
Robuste Pumpen für den Hochvakuumbetrieb sorgen für hohe Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand in einer Vielzahl von Labor- und Industrieanwendungen
2310.80 € - 5559.70 €
Spezifikation
Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
---|---|
Geräuschpegel | < 50 dB(A) |
Zur Verwendung mit | Hochvakuum-Betrieb |
Pumpentyp | Zweistufige Drehschieber-Vakuumpumpe |
Anwendungen | Chemistry: Schlenk Apparaturen, Handschuhboxen, Life Sciences: Gefriertrockner, Vakuumkonzentratoren, Vakuumöfen (< 0,1 mbar), Industrie: Vakuumöfen, Isolierungsvakuum, Analytik: Als Ersatzvorpumpe für Massenspektrometer, Allgemeine F&E: Zur Evakuierung von Vakuumsystemen und Kammern bis zu Feinvakuumkonzentrationen (10-3 mbar) |
Produktcode | Marke | Flussrate | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16224611
|
Fisherbrand™
|
38 l/min (bei 50 Hz) | FRVP2. |
2310.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16234611
|
Fisherbrand™
|
85 l/min (bei 50 Hz) | FRVP5 |
4095.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16244611
|
Fisherbrand™
|
122 l/min (bei 50 Hz) | FRVP8. |
3095.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16254611
|
Fisherbrand™
|
280 l/min (bei 50 Hz) | FRVP16. |
3662.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16264611
|
Fisherbrand™
|
483 l/min (bei 50 Hz) | FRVP28. |
5559.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien und korrosionsbeständiger Beschichtung auf Innenflächen
- Entwickelt für eine sauberere Arbeitsumgebung
- Verringerung der Ölnebel-Emissionen
- Kühle Betriebstemperaturen
- Interne Vorfilter und Ölnebelfilter im Lieferumfang enthalten (außer FRVP28)
- Schnelle und einfache Wartungsfreundlichkeit mit verwechslungssicherem Poka-Yoke-Wartungskonzept
- Verwenden Sie Premium-Öl für schnelle und einfache Ölwechsel mit verlängerten Ölwechselintervallen
- Der Ölstand kann leicht über ein großes Sichtfenster überwacht werden
Spezifikation
230 V, 50/60 Hz | |
Hochvakuum-Betrieb | |
Chemistry: Schlenk Apparaturen, Handschuhboxen, Life Sciences: Gefriertrockner, Vakuumkonzentratoren, Vakuumöfen (< 0,1 mbar), Industrie: Vakuumöfen, Isolierungsvakuum, Analytik: Als Ersatzvorpumpe für Massenspektrometer, Allgemeine F&E: Zur Evakuierung von Vakuumsystemen und Kammern bis zu Feinvakuumkonzentrationen (10-3 mbar) |
< 50 dB(A) | |
Zweistufige Drehschieber-Vakuumpumpe | |
230 V |