Learn More
Fisherbrand™ Zweistufige Drehschieberpumpe, Serie FRVP
Robuste Pumpen für den Hochvakuumbetrieb sorgen für hohe Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand in einer Vielzahl von Labor- und Industrieanwendungen
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 24.30000kg
Beschreibung
- Entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien und korrosionsbeständiger Beschichtung auf Innenflächen
- Entwickelt für eine sauberere Arbeitsumgebung
- Verringerung der Ölnebel-Emissionen
- Kühle Betriebstemperaturen
- Interne Vorfilter und Ölnebelfilter im Lieferumfang enthalten (außer FRVP28)
- Schnelle und einfache Wartungsfreundlichkeit mit verwechslungssicherem Poka-Yoke-Wartungskonzept
- Verwenden Sie Premium-Öl für schnelle und einfache Ölwechsel mit verlängerten Ölwechselintervallen
- Der Ölstand kann leicht über ein großes Sichtfenster überwacht werden
Spezifikation
Anschlussflansche DN 16 KF, Motorschutzklasse IP 54, Zubehör: 2 l Premium-Öl, Ölnebelfilter, 8 mm-Schlauchdüsenadapter, Zentrier- und Klemmringe | |
230 V, 50/60 Hz | |
FRVP5 | |
370 W | |
85 l/min (bei 50 Hz) | |
Zweistufige Drehschieber-Vakuumpumpe | |
Chemistry: Schlenk Apparaturen, Handschuhboxen, Life Sciences: Gefriertrockner, Vakuumkonzentratoren, Vakuumöfen (< 0,1 mbar), Industrie: Vakuumöfen, Isolierungsvakuum, Analytik: Als Ersatzvorpumpe für Massenspektrometer, Allgemeine F&E: Zur Evakuierung von Vakuumsystemen und Kammern bis zu Feinvakuumkonzentrationen (10-3 mbar) | |
230 V |
1450 U/min | |
463 x 157 x 230 mm (ohne Griff und Zubehör) | |
< 50 dB(A) | |
22 kg | |
Hochvakuum-Betrieb | |
1150 mL | |
Ohne Gasballast teilweise: 5 x 10-4 mbar, ohne Gasballast gesamt: 2 x 10-3 mbar, mit Gasballast gesamt: 7 x 10-2 mbar |