Learn More
Fisherbrand™ Zweistufige Drehschieberpumpe, Serie FRVP
Robuste Pumpen für den Hochvakuumbetrieb sorgen für hohe Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand in einer Vielzahl von Labor- und Industrieanwendungen
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 38.70000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16254611
  • 3662.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und korrosionsbeständiger Beschichtung auf Innenflächen
  • Entwickelt für eine sauberere Arbeitsumgebung
  • Verringerung der Ölnebel-Emissionen
  • Kühle Betriebstemperaturen
  • Interne Vorfilter und Ölnebelfilter im Lieferumfang enthalten (außer FRVP28)
  • Schnelle und einfache Wartungsfreundlichkeit mit verwechslungssicherem Poka-Yoke-Wartungskonzept
  • Verwenden Sie Premium-Öl für schnelle und einfache Ölwechsel mit verlängerten Ölwechselintervallen
  • Der Ölstand kann leicht über ein großes Sichtfenster überwacht werden
Spezifikation
Spezifikation
Anschlussflansche DN 25 KF, Motorschutzklasse IP 54, Zubehör: 3 l Premium-Öl, Ölnebelfilter, 20 mm-Schlauchdüsenadapter, Zentrier- und Klemmringe
230 V, 50/60 Hz
FRVP16.
700 W
280 l/min (bei 50 Hz)
Zweistufige Drehschieber-Vakuumpumpe
Chemistry: Schlenk Apparaturen, Handschuhboxen, Life Sciences: Gefriertrockner, Vakuumkonzentratoren, Vakuumöfen (< 0,1 mbar), Industrie: Vakuumöfen, Isolierungsvakuum, Analytik: Als Ersatzvorpumpe für Massenspektrometer, Allgemeine F&E: Zur Evakuierung von Vakuumsystemen und Kammern bis zu Feinvakuumkonzentrationen (10-3 mbar)
230 V
1450 U/min
569 x 206 x 289 mm (ohne Griff und Zubehör)
< 50 dB(A)
37 kg
Hochvakuum-Betrieb
2400 mL
Ohne Gasballast teilweise: 3 x 10-4 mbar, ohne Gasballast gesamt: 3 x 10-3 mbar, mit Gasballast gesamt: 6 x 10-3 mbar