Learn More
Fisherbrand™ Zweistufige Drehschieberpumpe, Serie FRVP
Robuste Pumpen für den Hochvakuumbetrieb sorgen für hohe Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand in einer Vielzahl von Labor- und Industrieanwendungen
Marke: Fisherbrand™
Beschreibung
- Entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien und korrosionsbeständiger Beschichtung auf Innenflächen
- Entwickelt für eine sauberere Arbeitsumgebung
- Verringerung der Ölnebel-Emissionen
- Kühle Betriebstemperaturen
- Interne Vorfilter und Ölnebelfilter im Lieferumfang enthalten (außer FRVP28)
- Schnelle und einfache Wartungsfreundlichkeit mit verwechslungssicherem Poka-Yoke-Wartungskonzept
- Verwenden Sie Premium-Öl für schnelle und einfache Ölwechsel mit verlängerten Ölwechselintervallen
- Der Ölstand kann leicht über ein großes Sichtfenster überwacht werden
Spezifikation
Anschlussflansche DN 25 KF, Motorschutzklasse IP 54, Zubehör: 3 l Premium-Öl, Ölnebelfilter (Zusatzoption), Schlauchdüsenadapter (Zusatzoption), Zentrier- und Klemmringe | |
230 V, 50/60 Hz | |
FRVP28. | |
700 W | |
483 l/min (bei 50 Hz) | |
Zweistufige Drehschieber-Vakuumpumpe | |
Chemistry: Schlenk Apparaturen, Handschuhboxen, Life Sciences: Gefriertrockner, Vakuumkonzentratoren, Vakuumöfen (< 0,1 mbar), Industrie: Vakuumöfen, Isolierungsvakuum, Analytik: Als Ersatzvorpumpe für Massenspektrometer, Allgemeine F&E: Zur Evakuierung von Vakuumsystemen und Kammern bis zu Feinvakuumkonzentrationen (10-3 mbar) | |
230 V |
1450 U/min | |
569 x 206 x 289 mm (ohne Griff und Zubehör) | |
< 50 dB(A) | |
39,5 kg | |
Hochvakuum-Betrieb | |
2100 mL | |
Ohne Gasballast teilweise: 3 x 10-4 mbar, ohne Gasballast gesamt: 3 x 10-3 mbar, mit Gasballast gesamt: 6 x 10-3 mbar |