Learn More
Gosselin™ Gosselin™ LDPE-Verschlusskappen für Röhrchen
Geeignet für verschiedene Röhrchen und Anwendungen. Gosselin™ Röhrchenverschlüsse sind in geraden Ausführungen, mit Flügeln, mit Stehrand oder als Schraubverschlüsse erhältlich und werden aus PE-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Gosselin™ B110-03
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11778593
  • 169.98 € / 4000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Alle Verschlüsse mit senkrechten Riefen für einen besseren Griff
  • In einem schützenden Beutel aus Polyethylen, der Partikelkontaminationen verhindert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gerader Stecker
Weiß
Rack oder Zentrifuge
LDPE
4.000 Beutel
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ LDPE-Verschlusskappen für Röhrchen > Gerader Verschluss; passend für 11 mm-Röhrchen; weiß