Learn More
CORNING GOSSELIN™ Röhrchenkappe, Stecker mit Flügeln
CORNING GOSSELIN™ Schlauchkappen mit Flügelstopfen werden aus nichtrecycelten Kunststoffen spritzgegossen. Sie halten aktuelle Umweltnormen ein und sind für bessere Griffigkeit vertikal gerippt.
Marke: CORNING GOSSELIN™ BA100-38
52.30 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Alle Verschlüsse und Rohre werden mit High-Tech-Geräten in Spritzgießtechnik hergestellt.
- Die verwendeten Rohkunststoffe sind rein und entsprechen den aktuellen Umweltstandards.
- Jede Produktionscharge wird während des gesamten Produktionsprozesses gemäß den Standardvorgaben geprüft, die durch Gosselns eigene Spezifikationen verstärkt werden.
- Alle Verschlüsse mit senkrechten Riefen für einen besseren Griff.
Spezifikation
Flügelkappe | |
Naturfarben | |
15.000/Karton | |
Röhrchencode: TL75/TC12 |
LDPE | |
3000/Packung | |
3000/Pk. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen