Learn More
Gosselin™ Gosselin™ LDPE-Verschlusskappen für Röhrchen
Geeignet für verschiedene Röhrchen und Anwendungen. Gosselin™ Röhrchenverschlüsse sind in geraden Ausführungen, mit Flügeln, mit Stehrand oder als Schraubverschlüsse erhältlich und werden aus PE-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Gosselin™ BA135-08
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11723313
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Alle Verschlüsse mit senkrechten Riefen für einen besseren Griff
  • In einem schützenden Beutel aus Polyethylen, der Partikelkontaminationen verhindert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flügelkappe
Naturfarben
13.5 mm Tube
LDPE
1500 Beutel
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ LDPE-Verschlusskappen für Röhrchen > Winged Cap; Fits 13.5mm tube; Natural