Learn More
Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden
Aus Polystyrol. Gosselin™ 10 ml-Polystyrolröhrchen mit rundem Boden eignen sich für klinische Anwendungen, Lebensmittel und industrielle Anwendungen.
Marke:  Gosselin TR95-22
43.70 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11709392
  • 92.27 € / 1250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Runder Boden
  • Polystyrol
  • Natürliche (klare) Farbe
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Zertifiziert nach EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE, IVD, ISO 11137
10 mL
Für klinische Verwendung, Milchprodukte, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie
1250/Packung
Unsteril
Nicht enthalten
Naturfarben
Polystyrol
250/Beutel
Nein
15,4 mm
Reagenzgläser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ 10 ml-Röhrchen aus Polystyrol mit rundem Boden > Nicht steril; Durchmesser:15,4 mm; ohne Verschluss