Learn More
Gosselin™ Gosselin™ LDPE-Verschlusskappen für Röhrchen
Geeignet für verschiedene Röhrchen und Anwendungen. Gosselin™ Röhrchenverschlüsse sind in geraden Ausführungen, mit Flügeln, mit Stehrand oder als Schraubverschlüsse erhältlich und werden aus PE-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Gosselin™ BA135-02
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11718613
  • 108.91 € / 1500 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Alle Verschlüsse mit senkrechten Riefen für einen besseren Griff
  • In einem schützenden Beutel aus Polyethylen, der Partikelkontaminationen verhindert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flügelkappe
Rot
13.5 mm Tube
LDPE
1.500/Beutel
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ LDPE-Verschlusskappen für Röhrchen > Perfusions-Verschluss; passend für 13,5 mm-Röhrchen; rot