Learn More
Thermo Scientific™ Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik
Thermo Scientific™ Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik sind eine nachhaltige Variante für klinische und laborgerechte Lagerung.
Marke: Thermo Scientific™ TSX1230FV
5012.44 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie Thermo Scientific™ TSX -30 °C- mit Abtauautomatik enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit konzipiert wurden, damit sowohl klinische- wie auch laborgerechte Lagerung bei minus 30 Grad Celsius gewährleistet werden kann. Die V-Antriebstechnologie dieser Serie steht für eine Temperaturstabilität, die sich kontinuierlich an die Anwendungsumgebung anpasst, und bedeutende Energieeinsparungen ohne Leistungsminderung ermöglicht.
- Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
- Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
- Bis zu 50 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
- Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde.
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Temperaturbereich: -35 °C bis -15 °C (werkseitig auf -30 °C voreingestellt)
- Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
- Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Sollwertsicherheit und Alarmen
- Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
- Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
- Ergonomische Türgriffe
- Datenschreiber optional erhältlich
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Hochleistungs-Gefrierschrank | |
326 l | |
Fest | |
4 | |
Mikroprozessor | |
Automatisch | |
21,8 x 20,0 x 52,4 in. (55,4 x 50,8 x 133,1 cm) | |
31,1 in. | |
79,0 cm | |
73,0 in. | |
185,4 cm | |
24,0 in. | |
61,9 cm | |
Drahtlos | |
Smart Vue-kompatibel | |
CEE 7/7 | |
208-230 V, 50 Hz | |
Energieeffizient | |
335 lb. | |
281 lb. | |
8 |
11,5 cu. ft. | |
-35° bis -15°C (-30°C) | |
1 | |
UL, cUL, CE | |
TSX-Reihe | |
31,1 x 24,0 x 73,0 in. (79,0 x 61,9 x 185,4 cm) | |
31,1 x 24,0 x 73,0 in. (79,0 x 61,9 x 185,4 cm) | |
21,8 in. | |
55,4 cm | |
52,4 in. | |
133,1 cm | |
20 in. | |
50,8 cm | |
Optional | |
15 A | |
230 V | |
50 Hz | |
R290 | |
152 kg | |
128 kg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Daten liegen vor. Basierend auf Vergleichen zwischen der Serie TSX und Thermo Scientific Modellen der vorherigen Generation