Learn More
Thermo Scientific™ Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -20 °C- ohne Abtauautomatik
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15658416 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE 7/7
UK/Irland oder EU (CEE 7/7)
Elektrische Anforderungen:
208-230 V, 50 Hz
Abmessungen (T x B x H) innen:
28,5 x 24 x 58 in. (72,3 x 61 x 147,3 cm)
28,5 x 30,0 x 58,0 in. (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15658416
Marke: Thermo Scientific™ TSX2320FV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie Thermo Scientific™ TSX -20 °C ohne Abtauautomatik enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit für die klinische und laborgerechte Lagerung bei -20 °C konzipiert wurden. Die V-Antriebstechnologie dieser Serie steht für eine Temperaturstabilität, die sich kontinuierlich an die Anwendungsumgebung anpasst und bedeutende Energieeinsparungen ohne Leistungsminderung ermöglicht.
  • Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
  • Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
  • Bis zu 50 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
  • Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde.
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Temperaturbereich: -35 °C bis -15 °C (werkseitig auf -20 °C voreingestellt)
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
  • Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Sollwertsicherheit und Alarmen
  • Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
  • Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
  • Ergonomische Türgriffe
  • Datenschreiber optional erhältlich
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Hochleistungs-Gefrierschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 23 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 650 l
Temperatur (Sollwert) -25 °C bis -15 °C (-20 °C)
Ausführung der Tür Fest
No. of Doors 1
Einschübe 4
Zertifizierung/Konformität UL, cUL, CE
Display Mikroprozessor
Produktlinie TSX-Reihe
Gewährleistung Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Abtauen Manuell
Abmessungen (T x B x H) innen 28,5 x 24 x 58 in. (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen 37,5 x 28 x 78,6 in. (95,3 x 71,1 x 199,6 cm)
Außentiefe (angloamerikanisch) 37,5 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 28,5 in.
Außentiefe (metrisch) 95,3 cm
Innentiefe (metrisch) 72,3 cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 78,6 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 58 in.
Außenhöhe (metrisch) 199,6 cm
Innenhöhe (metrisch) 147,3 cm
Außenbreite (angloamerikanisch) 28 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 24 in.
Außenbreite (metrisch) 71,1 cm
Innenbreite (metrisch) 61 cm
Überwachungsoptionen Drahtlos
Datenschreiber Optional
SmartView-Kompatibilität Smart Vue-kompatibel
Stromstärke 16 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 208-230 V, 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient
Kältemittel R290
Versandgewicht (angloamerikanisch) 421 lb.
Versandgewicht (metrisch) 191 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 367 lb.
Gewicht (metrisch) 166 kg
Fassungsvermögen des Gestells 4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
*Daten liegen vor. Basierend auf Vergleichen zwischen der Serie TSX und Thermo Scientific Modellen der vorherigen Generation