Learn More
Thermo Scientific™ TSG General Purpose Freezers - Boxed
Die Universalgefriergeräte der TSG Serie sind mit den Leistungs-, Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific™ erwarten.
Marke: Thermo Scientific™ TSG700FESBV
Beschreibung
Die Thermo Scientific Allzweck-Labortiefkühlgeräte der TSG Serie wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt. Die TSG Serie ist ideal für die anspruchsvollen Anforderungen des täglichen Einsatzes in Forschungs-, klinischen und industriellen Labors, in denen Reagenzien, Medien, Proteine und Proben aufbewahrt werden, die täglich im Labor verwendet werden.
Die Tiefkühlgeräte der TSG Serie wurden speziell für Ihr Labor entwickelt und vereinen die Leistung, Sicherheit und Qualität, die für alltägliche Laboranwendungen erforderlich sind.
- Große Auswahl an Größen von 400 l mit massiver Tür bis 1500 l Doppeltür.
- Flüsterleiser Betrieb < 50 dBA
- Innen und außen weiß lackiert
- Adaptives Abtauen
- Alarm für Temperatur, Tür offen und Stromausfall (mit Batteriepufferung).
- Geringe Wärmeabgabe
- Kabeldurchführung hinten
- Schloss mit Schlüssel
- LED-Beleuchtung im Innenraum
- Umweltverträgliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
- Fernalarmkontakte
Spezifikation
Mehrzweck-Labor-Gefrierschrank der TSG Serie | |
-12°C bis -30°C | |
Fest | |
Stahl | |
Lackierter Stahl | |
30 kg | |
Ja | |
1 hintere Zugangsöffnung | |
Adaptives Abtauen | |
686 x 600 x 1505 mm | |
Alarm | |
Smart-Vue Pro-kompatibel | |
230 V | |
50 Hz | |
R290 |
700 l | |
-20°C | |
1 | |
Lackierter Stahl | |
4 einstellbar | |
CE | |
Digitaler Mikroprozessor | |
36 Monate | |
Schachtel | |
855 x 750 x 2085 mm | |
Türschloss | |
EU | |
230 V/50 Hz | |
Energieeffizient | |
171 kg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31