Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Bouillon (abgefüllt in Flaschen)
Mit diesem Medium können Sie eine Vielzahl von Mikrotrganismen in praktischen, vorbereiteten Flaschen züchten.
Marke: Thermo Scientific™ BO0369E
100.12 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Bouillon, die gebrauchsfertig in Flaschen abgefüllt ist. Das Universalmedium, das zwei Peptone enthält, eignet sich für die Kultivierung sowohl von Aerobiern als auch Anaerobiern. Es wird in internationalen Arzneimittelbüchern1, 2, 3, 4 und Lebensmitteltestmethoden für das Wachstum einer Vielzahl von Organismen spezifiziert.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, gebrauchsfertiger Flaschen vorgefüllt mit Trypton-Soja-Bouillon.
- Entspricht den in internationalen Arzneibüchern beschriebenen Rezepturen.
- Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden.
- Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
- Lange Haltbarkeit: bis zu 12 Monate.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Strohfarben, transparent | |
Trypton-Soja-Bouillon (EP/USP) (abgefüllt in Flaschen) | |
Vereinigtes Königreich | |
10.0 g + 0.3 g | |
24 Stück/Packung |
2 bis 25 °C | |
Fläschchen | |
Mikrobiologische Medien | |
Vierundzwanzig Fläschchen mit engem Septum und durchstechbaren Verschlüssen in einem Karton. |