Learn More
Ohaus™ Winkelrotor, 4 x 85 ml RB, ID, Hi
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke:  Ohaus™ 30314827
1657.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15856662
  • 1745.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benötigt : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
Beschreibung
  • Fassungsvermögen: 4 x 85 ml
  • Max. g-Kraft: 14,809 g
  • Max. Drehzal: 12,000 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor, Winkel, 4 x 85 ml RB, ID, Hi
4 x 85 ml
12,000 U/min
Gehäuse FC5714
Nicht zutreffend
Edelstahl
14.809 × g
5,240 kg
30°
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Ohaus™ Winkelrotor, 4 x 85 ml RB, ID, Hi > Modellnummer R-A4 X85/12MI