Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Bouillon (abgefüllt in Flaschen)
Mit diesem Medium können Sie eine Vielzahl von Mikrotrganismen in praktischen, vorbereiteten Flaschen züchten.
89.00 € - 153.00 €
Spezifikation
Farbe Strohfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Füllgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Füllgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
12786959
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
BO0369E
10.0 g + 0.3 g
153.00 €
24 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12693428
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
BO0369M
100,0 g + 1,5 g
89.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Bouillon, die gebrauchsfertig in Flaschen abgefüllt ist. Das Universalmedium, das zwei Peptone enthält, eignet sich für die Kultivierung sowohl von Aerobiern als auch Anaerobiern. Es wird in internationalen Arzneimittelbüchern1, 2, 3, 4 und Lebensmitteltestmethoden für das Wachstum einer Vielzahl von Organismen spezifiziert.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, gebrauchsfertiger Flaschen vorgefüllt mit Trypton-Soja-Bouillon.
  • Entspricht den in internationalen Arzneibüchern beschriebenen Rezepturen.
  • Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden.
  • Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
  • Lange Haltbarkeit: bis zu 12 Monate.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Strohfarben, transparent
2 bis 25 °C
Vereinigtes Königreich
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 52 Wochen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Bouillon (abgefüllt in Flaschen)