Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigungs- und Sweep-Technologie. Fisherbrand™ S 10 H Ultraschallreinigungsgeräte sind anwenderfreundlich und mit einem unkomplizierten Bedienfeld sowie einer LED-Anzeige für die Ultraschallfunktion ausgestattet.
Marke:  Fisherbrand™ 1002060
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10551783
Beschreibung
Beschreibung
  • Gegen Kavitätenkorrosion beständige Wanne aus Edelstahl sorgt für lange Lebensdauer
  • LED-Anzeige für eingestellte und verbleibende Zeitdauer und Soll- und Ist-Temperatur
  • Ergonomisch gestaltete Tragegriffe aus Kunststoff
  • Neugestaltetes Gehäuse reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt das Aufwärmen
  • Problemloses Ablassen der Reinigungsflüssigkeit über einen seitlichen Ablasskanal mit Drehscheibe
  • Anordnung des Bedienfelds verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in die Elektronik
  • Funktionstaste für Entgasen
  • 80 kHz für längere Reinigungszeit, ideal zur Behandlung sehr kleiner und empfindlicher Gegenstände
  • Edelstahlwanne und Kunststoffabdeckung sind separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
V2A Edelstahlgehäuse und V2A Edelstahlbehälter
1,75 l
230 V Wechselstrom, 95 W
Elmasonic S 15 (H)
2.1 kg
230 V AC
212 H x 175 B x 180 T (mm)
Labor, Medizinsektor, Dentallabor, Schmuck, Uhren, Augenoptik, Werkstatt und Service, Industrie
30 °C bis 80 °C
Videos
  • Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:02
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:02
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
  • Fisherbrand - Ultrasonic baths S series
    A comprehensive range of analogue ultrasonic baths with or without heating, covering the requirements for laboratory research, sonochemistry and degassing applications.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:21
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:21
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Ultrasonic baths S series
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät > Fassungsvermögen: 1,75 l; mit Heizung