Learn More
(Tricyclohexylphosphan)(1,5-Cyclooctadien)(pyridin)iridium(I)-Hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10783824
(Tricyclohexylphosphan)(1,5-Cyclooctadien)(pyridin)iridium(I)-Hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783824
500 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10783824
Marke: Thermo Scientific Acros 363585000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64536-78-3
Summenformel C31H50F6IrNP2
Molekulargewicht (g/mol) 804.90
MDL-Nummer MFCD00075097
InChI-Schlüssel UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
Synonym crabtree's catalyst, unii-816rs2nbpn, 816rs2nbpn, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium hexafluorophosphate, iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium i hexafluorophosphate, tricyclohexylphosphine 1,5-cyclooctadiene pyridine iridium i hexafluorophosphate, felkin-crabtree catalyst, crabtree's catalyst mi, crabtree's catalyst hexafluorophosphate
PubChem CID 5702647
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Iridium; Pyridin; Tricyclohexylphosphan; Hexafluorphosphat
SMILES [Ir+].C1=CC=NC=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Tricyclohexylphosphine)(1, 5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 175.0°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Fieser 10,116; 12,151; 13,88
Merck Index 15, 2554
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 804.89
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0427863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog Number363585000,363581000
ChargennummerA0410862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number363585000,363581000
ChargennummerA0384452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number363585000,363581000
ChargennummerA0437731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2022 Catalog Number363585000,363581000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Tricyclohexylphosphine)(1,5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium(I) hexafluorophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(Tricyclohexylphosphan)(1,5-Cyclooctadien)(pyridin)iridium(I)-Hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >