Learn More
Wolfram(VI)-Ethoxid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11348958
Wolfram(VI)-Ethoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348958
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11348958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041795.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zwischenprodukt für Sol-Gel-Beschichtungen
Intermediate for sol-gel coatingsTungsten(VI) ethoxide is used in nano-materials, thin films, display and imaging, optics and glasses. It is also used for x-ray screen phosphors, fireproofing fabrics and in gas sensors. Also, it acts as an intermediate for sol-gel coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62571-53-3
Summenformel C12H30O6W
Molekulargewicht (g/mol) 454.21
MDL-Nummer MFCD00156526
InChI-Schlüssel JHZFYDXXWXXVRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten vi ethoxide, tungsten vi ethoxide w/v in ethanol, acmc-20ajad, wolfram vi hexaethoxide, ethanol, tungsten 6+ salt, tungsten 6+ hexakis ethoxide
PubChem CID 13828235
IUPAC-Name hexaethoxytungsten
SMILES CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten(VI) ethoxide
Schmelzpunkt 150°C
Farbe Weiß bis braun
Strukturformel W(OC2H5)6
Menge 5 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetateSoluble in ethyl acetate,hydrocarbons and esters.
Formelmasse 454.21
Physikalische Form Pulver/Brocken
Name des Produkts
Wolfram(VI)-Ethoxid, Thermo Scientific Chemicals >