Learn More
Citraconsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10300964
Citraconsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10300964 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10300964
Marke: Thermo Scientific Acros 110430050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-23-7
Summenformel C5H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 130.10
MDL-Nummer MFCD00078086
InChI-Schlüssel HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Synonym 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
PubChem CID 5461090
ChEBI CHEBI:30719
IUPAC-Name (Z)-2-Methylbut-2-endioat
SMILES C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citraconic acid
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 88.0°C to 92.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(CO2H)=CHCO2H
Menge 5 g
Beilstein 02,768
Merck Index 15,232
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,insoluble in benzene and petroleum ether
Formelmasse 130.1
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
ChargennummerA0429907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
ChargennummerA0454702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
ChargennummerA0397116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
ChargennummerA0401753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number110431000,110430250,110430050,11043023
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citraconic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Citraconsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >