Learn More
Bis(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I)-Tetrafluoroborat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10707533
Bis(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I)-Tetrafluoroborat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10707533
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10707533
Marke: Thermo Scientific Acros 375652500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35138-22-8
Summenformel C16H24BF4Rh
Molekulargewicht (g/mol) 406.08
MDL-Nummer MFCD00075045
InChI-Schlüssel NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5702662
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Rhodium; Tetrafluorborat
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(1, 5-Cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 210.0°C
Farbe Rot
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [Rh(cod)2]BF4
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Formelmasse 406.08
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number375652500,375650010
ChargennummerA0464729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number375652500,375650010
ChargennummerA0457511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number375652500,375650010
ChargennummerA0453230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number375652500,375650010
ChargennummerA0398060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number375652500,375650010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I)-Tetrafluoroborat, Thermo Scientific Chemicals >