Learn More
Fisherbrand™ Silikonstopfen, durchscheinend
Verhindert das Auslaufen von flüssigen Chemikalien oder das Entweichen aus dem Behälter.
9.45 € - 67.55 €
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11507662
|
Fisherbrand™
|
10mm |
14.80 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11517662
|
Fisherbrand™
|
11mm |
10.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11537662
|
Fisherbrand™
|
15mm |
17.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11557662
|
Fisherbrand™
|
19mm |
15.95 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11567662
|
Fisherbrand™
|
21mm |
17.50 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11587662
|
Fisherbrand™
|
25mm |
9.45 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11577662
|
Fisherbrand™
|
23mm |
22.25 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11597662
|
Fisherbrand™
|
27mm |
13.15 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11507672
|
Fisherbrand™
|
29mm |
14.65 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11527672
|
Fisherbrand™
|
33mm |
29.46 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11537672
|
Fisherbrand™
|
35mm |
13.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11547672
|
Fisherbrand™
|
37mm |
15.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11557672
|
Fisherbrand™
|
39mm |
16.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11567672
|
Fisherbrand™
|
41mm |
20.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11587672
|
Fisherbrand™
|
45mm |
23.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11547652
|
Fisherbrand™
|
4mm |
12.80 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11557652
|
Fisherbrand™
|
5mm |
14.50 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11517682
|
Fisherbrand™
|
57mm |
41.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11527682
|
Fisherbrand™
|
62mm |
53.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11537682
|
Fisherbrand™
|
67mm |
60.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11547682
|
Fisherbrand™
|
71mm |
67.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11577652
|
Fisherbrand™
|
7mm |
18.40 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11597652
|
Fisherbrand™
|
9mm |
12.20 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ungiftig, durchscheinend
- Temperaturbereich von 60 bis 200 °C
- Hoher elektrischer Widerstand
- Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spezifikation
Durchscheinend | |
Silikon | |
Stopfen |