Learn More
Fisherbrand™ Silikonstopfen, durchscheinend
Verhindert das Auslaufen von flüssigen Chemikalien oder das Entweichen aus dem Behälter.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ungiftig, durchscheinend
- Temperaturbereich -60 °C bis 200 °C
- Hoher elektrischer Widerstand
- Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spezifikation
Durchscheinend | |
5mm | |
50/Pckg. | |
–60 bis 200 °C |
Stopfen | |
7mm | |
Silikon | |
16mm |