Learn More
Fisherbrand™ Silikonstopfen, durchscheinend
Artikelnummer. 11587672 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4mm
5mm
7mm
9mm
10mm
11mm
15mm
19mm
21mm
23mm
25mm
27mm
29mm
33mm
35mm
37mm
39mm
41mm
45mm
57mm
62mm
67mm
71mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11587672
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verhindern ein Auslaufen von flüssigen Chemikalien aus Behältern.
  • Ungiftig, durchscheinend
  • Temperaturbereich -60 °C bis 200 °C
  • Hoher elektrischer Widerstand
  • Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spezifikation
Länge (metrisch) 42mm
Menge 1/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –60 bis 200 °C
Farbe Durchscheinend
Diameter (Metric) Bottom 45mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 51mm
Material Silikon
Produkttyp Stopfen