Learn More
BRAND™ Schlauchverbinder aus Polypropylen, Y-Form, durchsichtig
Hergestellt aus durchscheinendem Polypropylen. Für drei Röhrchen mit Y-förmigem Schaft und Armen.
26.00 € - 55.90 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchverbinder |
---|---|
Material | Polypropylen |
Form | Y-Form |
Farbe | Durchscheinend |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12110062
|
BRAND™
152903 |
4 bis 5 mm Schlauch-Innendurchmesser |
37.15 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15271509
|
BRAND™
152905 |
6 bis 7 mm Schlauch-ID |
51.96 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11833930
|
BRAND™
152900 |
Schlauch mit 3 mm-Außendurchmesser |
26.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11843970
|
BRAND™
152907 |
8 bis 9 mm Schlauch-ID |
55.90 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10579461
|
BRAND™
152910 |
10 bis 11 mm Schlauch-Innendurchmesser |
51.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Transparente Polypropylen-Konstruktion
- Geeignet für 3 Röhrchen mit gleichem Durchmesser
Spezifikation
Schlauchverbinder | |
Polypropylen | |
Y-Form | |
Durchscheinend |