Learn More
BRAND™ Schlauchverbinder aus Polypropylen, Y-Form, durchsichtig
Hergestellt aus durchscheinendem Polypropylen. Für drei Röhrchen mit Y-förmigem Schaft und Armen.
Marke: BRAND™ 152910
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparente Polypropylen-Konstruktion
- Geeignet für 3 Röhrchen mit gleichem Durchmesser
Spezifikation
Schlauchverbinder | |
Polypropylen | |
Schlauch mit einem Innendurchmesser von10 bis 11 mm | |
10 bis 11 mm Schlauch-Innendurchmesser | |
Durchscheinend |
Autoklavierbar | |
Gesamtlänge: 74 mm; Abstand zwischen zwei Armen von einer Außenkante zur anderen: 47 mm | |
20/Pckg. | |
Y-Form |