Learn More
BRAND™ Schlauchverbinder aus Polypropylen, Y-Form, durchsichtig
Hergestellt aus durchscheinendem Polypropylen. Für drei Röhrchen mit Y-förmigem Schaft und Armen.
Marke:  BRAND™ 152907
48.33 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11843970
  • 55.90 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparente Polypropylen-Konstruktion
  • Geeignet für 3 Röhrchen mit gleichem Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schlauchverbinder
64 mm
20 Packung
Y
Polypropylen
8 bis 9 mm Schlauch-ID
8 bis 9 mm Schlauch-ID
Durchscheinend