Learn More
BRAND™ Schlauchverbinder aus Polypropylen, Y-Form, durchsichtig
Hergestellt aus durchscheinendem Polypropylen. Für drei Röhrchen mit Y-förmigem Schaft und Armen.
Marke: BRAND™ 152900
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparente Polypropylen-Konstruktion
- Geeignet für 3 Röhrchen mit gleichem Durchmesser
Spezifikation
Schlauchverbinder | |
24 mm | |
20 Packung | |
Y | |
Durchscheinend |
Polypropylen | |
Schlauch mit 3 mm-Außendurchmesser | |
Schlauch mit 3 mm-Außendurchmesser | |
14 mml Abstand zwischen zwei Armen |