Learn More
Invitrogen™ Transfer Tube, Female Luer Lock, 36 inch
Transferröhrchen, Luer-Lock-Anschluss, 36 Zoll
Marke: Invitrogen™ 11002011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit weiblichem Luer Lock.Gammasterilisiert.
Spezifikation
1 Ea. | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
914,4 mm |
Steril | |
Raumtemperatur | |
transferkapillare |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Transfer Tube, Female Luer Lock, 36 inch > Je 1