Learn More
Bollé Safety TRACKER II Welding Safety Goggle
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für Schweißassistenten. Geeignet für das Löten und Hartlöten von Brennern.
Zum Schleifen und Schweißen, Hartlöten. Für Lichtschnittverfahren angepasst.
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Form | Basiskurve von 8 |
Dicke (metrisch) | 2,2 mm |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Schweißen 3 |
Produkttyp | Schutzbrille zum Schweißen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schleifen und Schweißen, Hartlöten. Für Lichtschnittverfahren angepasst. |
Rahmenfarbe | Schwarz, Grau |
Enthält | Schaumstoff und Riemen – Mikrofaserbeutel |
Transmissionswert | 0,13 |
Einwegprodukt | Nein |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
TRACKER
DateigrößeVersion: 859.2 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety TRACKER II Welding Safety Goggle >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur