Learn More
uvex Megasonic Schweißerschutzbrille Artikelnummer.: 17797699
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex Megasonic Schweißerschutzbrille
Artikelnummer. 17797699 Alle ansehen Uvex Produkte
Linsentönung: Schweißen Schutzstufe 5, grau
Click to view available options
Linsentönung: Schweißen Schutzstufe 5, grau
Artikelnummer. 17797699
Marke: uvex 9320045
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Uvex Megasonic hat ein wahrhaftes Panoramasichtfeld mit Klarheit in jede Richtung – auch unter schwierigen Bedingungen.
Das sportliche, ergonomische Design und die äußerst bequeme Passform sorgen dafür, dass diese Schutzbrille sowohl schützt als auch Ihre Aktivitäten während des Tages ermöglicht.
Allgemeine Eigenschaften
  • Funktionelle Schutzbrille im Skibrillen-Design mit Panoramasicht
  • Einzigartiges, rahmenloses Glasdesign mit maximalem Sichtfeld für bessere Gefahrenwahrnehmung und erhöhte Sicherheit
  • Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter Uvex Supravision Beschichtungstechnologie – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
  • Nachhaltiger Nutzen: Das Kopfband kann bei Bedarf ausgetauscht werden.
  • Metallfrei
Schutzmerkmale
  • Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
  • UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
  • Erhöhte mechanische Festigkeit – BT-Kennzeichnung (120 m/s; getestet unter extremen Temperaturen –5 °C, +55 °C)
Komfortmerkmale
  • Das weiche, adaptive Gesichtspolster bietet eine universelle Passform für verschiedene Kopf- und Gesichtsformen und eine enge Passform ohne Druckpunkte.
  • Das großzügige Innenvolumen und die Aussparungen für die Brillenbügel ermöglichen auch für Brillenträger ein bequemes Tragen ohne Druckpunkte.
  • Indirektes Belüftungssystem erhöht die Luftzirkulation.
  • Verstellbares Kopfband aus 30 mm breitem Stoff für optimalen Halt und individuelle Anpassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp Infradur Plus
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166, EN 169
Linsenfärbung Schweißerbrille 5, grau
Produkttyp Schweißbrillen
Rahmenfarbe Schwarz
Enthält Stoffkopfband
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Reusable
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Plastic
UV-Schutz UV400.
Name des Produkts
uvex Megasonic Schweißerschutzbrille >