Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säulen
Nutzen Sie die am häufigsten in der Gaschromatographie verwendete MS-Phase: die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-Säule, eine 5 % Phenylphase.
340.00 € - 1559.09 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10723297
|
Thermo Scientific™
26098-0200 |
10 m | 0,1 mm | 0,1 μm |
577.71 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15207488
|
Thermo Scientific™
26098-5820 |
12 m | 0,2 mm | 0,33 µm |
417.03 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13408018
|
Thermo Scientific™
26098-2940 |
40 m | 0,15 mm | 0,15 µm |
1327.77 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13488008
|
Thermo Scientific™
26098-2760 |
20 m | 0,15 mm | 0,15 µm |
836.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10649105
|
Thermo Scientific™
26098-1300 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
463.84 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10066504
|
Thermo Scientific™
26098-1310 |
15 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
473.79 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10137334
|
Thermo Scientific™
26098-1320 |
15m | 0.53 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10584685
|
Thermo Scientific™
26098-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
774.94 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10086644
|
Thermo Scientific™
26098-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
769.37 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10416954
|
Thermo Scientific™
26098-1440 |
30 m | 0,53 mm | 0,25 μm |
859.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10659295
|
Thermo Scientific™
26098-1540 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1248.98 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10289754
|
Thermo Scientific™
26098-1550 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1321.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10085884
|
Thermo Scientific™
26098-2110 |
15m | 0.25 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10086314
|
Thermo Scientific™
26098-2120 |
15 m | 0,32 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10096314
|
Thermo Scientific™
26098-2130 |
15 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
514.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10408874
|
Thermo Scientific™
26098-2230 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
744.38 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10137904
|
Thermo Scientific™
26098-2240 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
776.69 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10457914
|
Thermo Scientific™
26098-2250 |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
885.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10230005
|
Thermo Scientific™
26098-2350 |
60 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
1257.59 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10056034
|
Thermo Scientific™
26098-2360 |
60 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
1392.04 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10467134
|
Thermo Scientific™
26098-2840 |
15m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10584105
|
Thermo Scientific™
26098-2850 |
15 m | 0,32 mm | 1 μm |
482.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10594105
|
Thermo Scientific™
26098-2860 |
15 m | 0,53 mm | 1 μm |
514.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10650056
|
Thermo Scientific™
26098-2960 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
728.28 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10681206
|
Thermo Scientific™
26098-2970 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
769.37 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10744257
|
Thermo Scientific™
26098-2980 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
867.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10576185
|
Thermo Scientific™
26098-3080 |
60 m | 0,25 mm | 1 μm |
1233.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10586185
|
Thermo Scientific™
26098-3090 |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1312.76 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10753117
|
Thermo Scientific™
26098-3340 |
15 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
514.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10371025
|
Thermo Scientific™
26098-3360 |
30 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
867.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12586299
|
Thermo Scientific™
26098-4100 |
60 m | 0,53 mm | 5 μm |
1559.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11531174
|
Thermo Scientific™
26098-5780 |
20 m | 0,18 mm | 0,18 µm |
582.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säule ist eine 5 %-Phenylphase und die am häufigsten verwendete MS-Phase in der Gaschromatographie.
- Gering polare Phase, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten für exzellenten Rauschabstand, Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie
- Aufgrund der außergewöhnlichen Trägheit eignet sich diese Säule ideal für die Analyse von aktiven Verbindungen
- Entsprechend USP G27-Phase
- Schwerflüchtige Verbindungen
- Phenole
- Amine
- Lösungsmittelrückstände und Lösungsmittelverunreinigungen
- Drugs of Abuse
- Pestizide
- PCB-Kongener
- Aroclor-Gemische
Spezifikation
TraceGOLD™ TG-5 MS | |
G27, G36 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.