Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10371025 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
40 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 µm
0,18 µm
0,25 μm
0,33 µm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10371025
Marke: Thermo Scientific™ 260983360
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie die am häufigsten in der Gaschromatographie verwendete MS-Phase: die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-Säule, eine 5 % Phenylphase.
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säule ist eine 5 %-Phenylphase und die am häufigsten verwendete MS-Phase in der Gaschromatographie.
  • Gering polare Phase, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Geringes Säulenbluten für exzellenten Rauschabstand, Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie
  • Aufgrund der außergewöhnlichen Trägheit eignet sich diese Säule ideal für die Analyse von aktiven Verbindungen
  • Entsprechend USP G27-Phase
Restek Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
  • Schwerflüchtige Verbindungen
  • Phenole
  • Amine
  • Lösungsmittelrückstände und Lösungsmittelverunreinigungen
  • Drugs of Abuse
  • Pestizide
  • PCB-Kongener
  • Aroclor-Gemische
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 330/350 °C
Durchmesser (metrisch) 0,53 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-5 MS
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität, GC/MS zur Analyse aktiver Verbindungen
Filmdicke 1,5 µm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Niedrige Polarität
Beschreibung Dicke 1,5 μm; Innendurchmesser 0,53 mm; Länge 30 m
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.