Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC-Säulen
Wählen Sie diese gering-blutende, hoch polare Säule, die für FAME-Analysen optimiert ist, für die Trennung von cis-/trans-Isomeren von FAMEs mit unterschiedlichen Sättigungsgraden.
Marke: Thermo Scientific™ 260M147P
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC-Säulen zur Trennung von cis-/trans-Isomeren und Fettsäuremethylestern (fatty acid methyl esters, FAMEs) mit unterschiedlichen Sättigungsgraden. Die TRACE TR-FAME Säule ist eine auf Cyanopropylphenyl basierende Phase speziell für die Trennung von FAMEs. Sie ist außerdem für alle Anwendungen geeignet, die eine hoch polare Säule für die MS-Detektion erfordern.
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit- Geringes Säulenbluten bei MS auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit für schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
- Polare Phase, 70 % Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan
- Betriebstemperatur höher als bei anderen Säulen
- FAMEs
- FAMEs cis/trans-Isomere
- FAMEs
- DB-23
- BPX70
- Rtx™-2330
- SP™-2330
- CP-Sil 88
- SP™-2380
- HP-23
- VF-23 ms
- 007-23
- AT™-Silar
- PE-23
Spezifikation
250/260 °C | |
0,22 mm | |
Trace™ TR-FAME | |
0,25 μm | |
Polar |
0,22 mm | |
TRACE | |
GC/MS für die Analyse von Fettsäuremethylestern (FAMEs), GC/MS für die Analyse von FAME-cis/trans-Isomeren | |
50 m | |
50 m x 0,22 mm x 0,25 µm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.