Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC-Säulen
Wählen Sie diese gering-blutende, hoch polare Säule, die für FAME-Analysen optimiert ist, für die Trennung von cis-/trans-Isomeren von FAMEs mit unterschiedlichen Sättigungsgraden.
451.47 € - 1884.14 €
Spezifikation
Produktlinie | TRACE |
---|---|
Stationäre Phase | Trace™ TR-FAME |
Max. Temperatur | 250/260 °C |
Polarität | Polar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10390975
|
Thermo Scientific™
260M096P |
10 m | 0,1 mm |
451.47 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16031412
|
Thermo Scientific™
260M238P |
100 m | 0,25 mm |
1575.16 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10325203
|
Thermo Scientific™
260M135P |
25 m | 0.22 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10085934
|
Thermo Scientific™
260M137P |
25 m | 0.32 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10497524
|
Thermo Scientific™
260M141P |
30 m | 0,22 mm |
687.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10542465
|
Thermo Scientific™
260M142P |
30 m | 0,25 mm |
687.42 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10299904
|
Thermo Scientific™
260M143P |
30 m | 0,32 mm |
765.09 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10407534
|
Thermo Scientific™
260M147P |
50 m | 0,22 mm |
1179.59 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10712927
|
Thermo Scientific™
260M149P |
50 m | 0,32 mm |
1236.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10594495
|
Thermo Scientific™
260M153P |
60 m | 0.22 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10324773
|
Thermo Scientific™
260M154P |
60 m | 0,25 mm |
1179.59 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10310935
|
Thermo Scientific™
260M155P |
60 m | 0,32 mm |
1236.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10543425
|
Thermo Scientific™
260M166L |
120 m | 0,25 mm |
1884.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC-Säulen zur Trennung von cis-/trans-Isomeren und Fettsäuremethylestern (fatty acid methyl esters, FAMEs) mit unterschiedlichen Sättigungsgraden. Die TRACE TR-FAME Säule ist eine auf Cyanopropylphenyl basierende Phase speziell für die Trennung von FAMEs. Sie ist außerdem für alle Anwendungen geeignet, die eine hoch polare Säule für die MS-Detektion erfordern.
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit- Gering-blutend für MS auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
- Polare Phase, 70 % Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan
- Betriebstemperatur höher als bei anderen Säulen
- FAMEs
- FAMEs cis/trans-Isomere
- FAMEs
- DB-23
- BPX70
- Rtx™-2330
- SP™-2330
- CP-Sil 88
- SP™-2380
- HP-23
- VF-23ms
- 007-23
- AT™-Silar
- PE-23
Spezifikation
TRACE | |
Trace™ TR-FAME | |
250/260 °C | |
Polar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.