Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC-Säulen
Artikelnummer. 10325203 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
100 m
120 m
25 m
30 m
50 m
60 m
60 m
Durchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,22 mm
0.22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0.32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10325203
Marke: Thermo Scientific™ 260M135P
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie diese gering-blutende, hoch polare Säule, die für FAME-Analysen optimiert ist, für die Trennung von cis-/trans-Isomeren von FAMEs mit unterschiedlichen Sättigungsgraden.
Wählen Sie Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC-Säulen zur Trennung von cis-/trans-Isomeren und Fettsäuremethylestern (fatty acid methyl esters, FAMEs) mit unterschiedlichen Sättigungsgraden. Die TRACE TR-FAME Säule ist eine auf Cyanopropylphenyl basierende Phase speziell für die Trennung von FAMEs. Sie ist außerdem für alle Anwendungen geeignet, die eine hoch polare Säule für die MS-Detektion erfordern.
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit
  • Geringes Säulenbluten bei MS auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit für schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
  • Polare Phase, 70 % Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan
  • Betriebstemperatur höher als bei anderen Säulen
Anwendungen:
  • FAMEs
  • FAMEs cis/trans-Isomere
Empfohlene Anwendungen:
  • FAMEs
Ähnlich:
  • DB-23
  • BPX70
  • Rtx™-2330
  • SP™-2330
  • CP-Sil 88
  • SP™-2380
  • HP-23
  • VF-23 ms
  • 007-23
  • AT™-Silar
  • PE-23
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 250/260 °C
Durchmesser (metrisch) 0.22 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,22 mm
Produktlinie TRACE
Stationäre Phase Trace™ TR-FAME
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für die Analyse von Fettsäuremethylestern (FAMEs), GC/MS für die Analyse von FAME-cis/trans-Isomeren
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 25 m
Polarität Polar
Beschreibung Bacillus Thuringiensis; ATCC 10792
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.