Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC-Säulen
Entscheiden Sie sich für diese Säulen, die eine beliebte GC/MS-Phase für viele Anwendungen enthalten.
306.59 € - 1259.73 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Trace™ TR-5 MS |
---|---|
USP-Typ | G27, G36 |
Polarität | Nichtpolar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10239694
|
Thermo Scientific™
260F020P |
10 m | 0,1 mm | 0,1 μm |
450.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10557265
|
Thermo Scientific™
260F024P |
10 m | 0.32 mm | 0,1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10331265
|
Thermo Scientific™
260F035P |
15 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
390.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10197564
|
Thermo Scientific™
260F047P |
30 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
708.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10434403
|
Thermo Scientific™
260F130P |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
395.79 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10533795
|
Thermo Scientific™
260F142P |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
680.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10592065
|
Thermo Scientific™
260F143P |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
736.16 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10029382
|
Thermo Scientific™
260F154P |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1168.13 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10486954
|
Thermo Scientific™
260F213P |
15 m | 0.53 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10089422
|
Thermo Scientific™
260F223P |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
680.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10650174
|
Thermo Scientific™
260F224P |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
767.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10380975
|
Thermo Scientific™
260F225P |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
791.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10240105
|
Thermo Scientific™
260F242P |
100 m | 0.32 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10253553
|
Thermo Scientific™
260F284P |
15 m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10038952
|
Thermo Scientific™
260F285P |
15 m | 0,32 mm | 1 μm |
416.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10495533
|
Thermo Scientific™
260F296P |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
699.98 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10593025
|
Thermo Scientific™
260F297P |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
757.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10659475
|
Thermo Scientific™
260F298P |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
827.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10753867
|
Thermo Scientific™
260F308P |
60 m | 0,25 mm | 1 μm |
1168.13 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10429054
|
Thermo Scientific™
260F309P |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1259.73 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10722927
|
Thermo Scientific™
260F336P |
30 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
814.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10177934
|
Thermo Scientific™
260F396P |
30 m | 0,53 mm | 3 μm |
803.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10638895
|
Thermo Scientific™
260F578P |
20 m | 0,18 mm | 0,18 µm |
599.33 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-Säulen verfügen über eine häufig verwendete GCMS-Phase für zahlreiche Applikationen.
- Unpolare Phase, 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
- Geringes Säulenbluten und hohe Stabilität
- Hoher Signal-Rausch-Abstand für eine höhere Empfindlichkeit
- Hohe Robustheit gegenüber Sauerstoff- und Wasserverunreinigungen
- Ähnlich B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Empfohlen für:
- Kohlenwasserstoffe
- Lösungsmittel
- Pestizide
- Herbizide
- Phenole
- Amine
Spezifikation
Trace™ TR-5 MS | |
G27, G36 | |
Nichtpolar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.