Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC-Säulen
Entscheiden Sie sich für diese Säulen, die eine beliebte GC/MS-Phase für viele Anwendungen enthalten.
Marke: Thermo Scientific™ 260F130P
352.21 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-Säulen verfügen über eine häufig verwendete GCMS-Phase für zahlreiche Applikationen.
- Unpolare Phase, 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
- Geringes Säulenbluten und hohe Stabilität
- Hoher Signal-Rausch-Abstand für eine höhere Empfindlichkeit
- Hohe Robustheit gegenüber Sauerstoff- und Wasserverunreinigungen
- Vergleichbar mit B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Empfohlen für:
- Kohlenwasserstoffe
- Lösungsmittel
- Pestizide
- Herbizide
- Phenole
- Amine
Spezifikation
360/370 °C | |
0,25 mm | |
Trace™ TR-5 MS | |
Analyse von Aminen, GC/MS für Lösungsmittel, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Herbizide, GC/MS für Phenole, GC/MS für Amine | |
15 m | |
15 m x 0,25 mm x 0,25 µm |
0,25 mm | |
TRACE | |
G27, G36 | |
0,25 μm | |
Nichtpolar |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.