Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-Säulen verfügen über eine häufig verwendete GCMS-Phase für zahlreiche Applikationen.
- Unpolare Phase, 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
- Geringes Säulenbluten und hohe Stabilität
- Hoher Signal-Rausch-Abstand für eine höhere Empfindlichkeit
- Hohe Robustheit gegenüber Sauerstoff- und Wasserverunreinigungen
- Vergleichbar mit B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Empfohlen für:
- Kohlenwasserstoffe
- Lösungsmittel
- Pestizide
- Herbizide
- Phenole
- Amine
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 360/370 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Produktlinie | TRACE |
| Stationäre Phase | Trace™ TR-5 MS |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für Kohlenwasserstoffe, GC/MS für Lösungsmittel, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Herbizide, GC/MS für Phenole, GC/MS für Amine |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Nichtpolar |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.